Learn More
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid |
| CAS | 3337-62-0 |
| Molekylær formel | C7 H4 Br2 O3 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid (ACI), 3,5-Dibromo p-hydroxy benzoic acid, Bromoxynil acid, Bromoxynilbenzoic acid, NSC 21184 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Br2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.91 |
| Formel vægt | 293.8527 |