Få mere at vide
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 11473927
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473927 100 g 100g
11463927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18361.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3337-62-0
Molekylær formel C7H4Br2O3
Molekylvægt (g/mol) 295.914
MDL nummer MFCD00002548
InChI nøgle PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
PubChem CID 76857
ChEBI CHEBI:1395
IUPAC navn 3,5-dibrom-4-hydroxybenzoesyre
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 269°C to 273°C
Mængde 100 g
Beilstein 2416147
Formel vægt 295.93
Procent renhed 98%