Få mere at vide
3,5-dibrom-4-hydroxybenzaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10448022
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10448022 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10448022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB08414DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime
CAS 25952-74-3
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5Br2NO2
MDL nummer MFCD02180889
Mængde 1 g
Synonym 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde oxime, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 2,6-dibromo-4-hydroxyimino methyl phenol, benzaldehyde,3,5-dibromo-4-hydroxy-, oxime, 2,6-dibromo-4-1e-hydroxyimino methyl phenol, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehydeoxime, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbip, hcndpekpqnqlbbbtqscaadpbi`, 2,6-dibromo-4-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,5-dienone, 2,6-bis bromanyl-4-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one
InChI nøgle NWAZSJXQHSKZJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL ONC=C1C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
IUPAC navn 2,6-dibrom-4-[(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-on
Molekylvægt (g/mol) 294.93
PubChem CID 5702797
Formel vægt 294.93
Procent renhed 97%