Få mere at vide
3,5-Dibromo-2-hydroxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389865
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389865 25 g 25g
11369865 1 g 1g
11379865 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389865 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19862.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-81-6
Molekylær formel C5H3Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 252.893
MDL nummer MFCD00023472
InChI nøgle XIFRODWVHSZAMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-2-hydroxypyridine, 3,5-dibromopyridin-2-ol, 3,5-dibromo-2-pyridinol, 3,5-dibromo-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-3,5-dibromopyridine, 3,5-dibromo-2-pyridone, 3,5-dibromopyridine-2-ol, 2 1h-pyridinone, 3,5-dibromo, pubchem6448, acmc-209bwt
PubChem CID 642826
IUPAC navn 3,5-dibrom-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-2-hydroxypyridine
Smeltepunkt ∼210°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 119389
Formel vægt 252.89
Procent renhed 97%