Få mere at vide
3,5-Dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, Hydrobromide Technical Grade 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, Hydrobromide |
| CAS | 19971-12-1 |
| Molekylær formel | C9 H15 Br2 N O . Br H |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | 3,5-Dibromo-2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-One, Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15Br2NO.BrH/c1-8(2)6(10)5(13)7(11)9(3,4)12-8;/h6-7,12H,1-4H3;1H |
| SMIL | Br.CC1(C)NC(C)(C)C(Br)C(=O)C1Br |
| IUPAC navn | 3,5-dibromo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.94 |
| Formel vægt | 390.8782 |