Få mere at vide
3,5-dibrom-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10041674
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041674 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10729595 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10051094 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10041674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07857CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7411-23-6
Molekylær formel C2HBr2N3
Molekylvægt (g/mol) 226.859
InChI nøgle FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
IUPAC navn 3,5-dibrom-lH-1,2,4-triazol
SMIL C1(=NC(=NN1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 226.86
Procent renhed 97%