Få mere at vide
3,5-Dibenzyloxybenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30373042
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30373042 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30373042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD533920500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibenzyloxybenzyl Alcohol
CAS 24131-31-5
Molekylær formel C21H20O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H20O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-13,22H,14-16H2
SMIL OCc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Molekylvægt (g/mol) 320.38
Formel vægt 320.1412