Få mere at vide
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30374851
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30374851 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30374851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4487882.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
CAS 14615-72-6
Molekylær formel C21H18O3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
SMIL O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
Molekylvægt (g/mol) 318.36
Formel vægt 318.1256