Få mere at vide
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 14615-72-6 |
| Molekylær formel | C21H18O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMIL | O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.36 |
| Formel vægt | 318.1256 |