Få mere at vide
3',5'-Dibenzyloxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30360969
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30360969 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30360969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4179702.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
CAS 28924-21-2
Molekylær formel C22 H20 O3
Mængde 2.5 g
Synonym 3,5-Dibenzyloxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMIL CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
IUPAC navn 1-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 332.39
Formel vægt 332.1412