Få mere at vide
3,5-Diaminobenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30363489
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30363489 1 g
1 options
Artikelnummer. 30363489 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4160651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diaminobenzoic acid
CAS 535-87-5
Molekylær formel C7 H8 N2 O2
Mængde 1 g
Synonym Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3,5-diaminobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0586