Få mere at vide
3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN4O2/c6-2-4(8)10-3(7)1(9-2)5(11)12/h(H,11,12)(H4,7,8,10) |
| Formel vægt | 188.0101 |