Få mere at vide
3,5-Diamino-4-chlorobenzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diamino-4-chlorobenzonitrile |
| CAS | 34207-46-0 |
| Molekylær formel | C7H6ClN3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-5-cyano-m-phenylenediamine, 3,5-Diamino-4-chlorobenzonitrile, 4-Chloro-3,5-diaminobenzonitrile, TC 566 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN3/c8-7-5(10)1-4(3-9)2-6(7)11/h1-2H,10-11H2 |
| SMIL | Nc1cc(cc(N)c1Cl)C#N |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.6 |
| Formel vægt | 167.025 |