missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Diamino-2,4,6-triiodobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diamino-2,4,6-triiodobenzoic Acid |
| CAS | 5505-16-8 |
| Molekylær formel | C7 H5 I3 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5I3N2O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)6(12)4(10)5(2)11/h11-12H2,(H,13,14) |
| SMIL | Nc1c(I)c(N)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| IUPAC navn | 3,5-diamino-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.84 |
| Formel vægt | 529.7485 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?