Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diamino-1,2,4-triazole |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 204 °C til 208 °C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 26, 193 |
| Vis mere |