Få mere at vide
3,5-Diamino-1,2,4-triazol, 98%
Artikelnummer. 11499807
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499807 5 g 5g
11409817 25 g 25g
11419817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22775.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99,097 g/mol
3,5-Diamino-1,2,4-triazol anvendes som en inhibitor af DNA-syntese. Det tjener også som et antitumormiddel i behandlingen af epigenetisk baserede sygdomme. Det virker som en korrosionsinhibitor for kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1455-77-2
Molekylær formel C2H5N5
Molekylvægt (g/mol) 99.097
MDL nummer MFCD00005233
InChI nøgle PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC navn 1H-1,2,4-triazol-3,5-diamin
SMIL C1(=NC(=NN1)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
Smeltepunkt ∼205 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 112467
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 99.1
Procent renhed ≥98%