Få mere at vide
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 98%
Beskrivelse
3,5-Diamino-1,2,4-triazol anvendes som en inhibitor af DNA-syntese. Det tjener også som et antitumormiddel i behandlingen af epigenetisk baserede sygdomme. Det virker som en korrosionsinhibitor for kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diamino-1,2,4-triazole |
| Smeltepunkt | ∼205°C (decomposition) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 112467 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 99.1 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .