Få mere at vide
3,5-Diacetoxy Styrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diacetoxy Styrene |
| CAS | 155222-48-3 |
| Molekylær formel | C12 H12 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O4/c1-4-10-5-11(15-8(2)13)7-12(6-10)16-9(3)14/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(C=C)c1 |
| IUPAC navn | (3-acetyloxy-5-ethenylphenyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0736 |