Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)9-7-10(14(4,5)6)12(16)11(15)8-9/h7-8H,1-6H3 |