Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 98+%
Artikelnummer. 11332685
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332685 25 g 25g
11322685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332685 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00169.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3383-21-9 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3383-21-9
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.312
MDL nummer MFCD00001647
InChI nøgle NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
PubChem CID 76915
IUPAC navn 3,5-ditert-butylcyclohexa-3,5-dien-1,2-dion
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Mængde 25 g
Beilstein 2047944
Formel vægt 220.31
Procent renhed ≥98%