Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10421854
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10421854 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10421854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB10297EB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
CAS 3383-21-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C14H20O2
Lineær formel [(CH3)3C]2C6H2(=O)2
MDL nummer MFCD00001647
Mængde 25 g
Synonym 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
InChI nøgle NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
IUPAC navn 3,5-ditert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
Molekylvægt (g/mol) 220.312
PubChem CID 76915
Formel vægt 220.31
Procent renhed 97%