Få mere at vide
(3,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic Acid |
| CAS | 233584-42-4 |
| Molekylær formel | C15 H25 B O3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25BO3/c1-14(2,3)11-8-10(16(17)18)9-12(13(11)19-7)15(4,5)6/h8-9,17-18H,1-7H3 |
| SMIL | COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)B(O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | (3,5-ditert-butyl-4-methoxyphenyl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.168 |
| Formel vægt | 264.19 |