Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionsyre, TRC
Artikelnummer. 30133525
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133525 25 g
30007564 1 g
30012262 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD41755525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20170-32-5
Molekylær formel C17H26O3
Molekylvægt (g/mol) 278.39
Synonym Benzenepropanoic acid, 3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy- (9CI, ACI), 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic acid (ACI), Hydrocinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl) propionic acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic acid, Antioxidant AO, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan, Fenozan acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzenepropanoic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamic Acid, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid, 3-(3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionic Acid, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenylpropionic Acid, Fenoksan, Fenoxan, Fenozan Fenozan Acid, Irganox 1310, Irganox B 2, Phenosan, Phenoxan, Phenoxan (antioxidant), Phenozan, β-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic Acid β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propanoic Acid, β-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)propionic Acid
IUPAC navn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl) propansyre
SMIL CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)O)cc(c1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C17H26O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h9-10,20H,7-8H2,1-6H3,(H,18,19)
Formel vægt 278.1882
Procent renhed >95%