Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionsyre, 98 %
Artikelnummer. 11454347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454347 100 g 100g
11434347 5 g 5g
11444347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20412.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 20170-32-5 | C17H26O3 | 278,392 g/mol
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20170-32-5
MDL nummer MFCD00017519
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
IUPAC navn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propansyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Smeltepunkt 172 °C til 175 °C
Molekylær formel C17H25O3
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Letopløselig vandig opløsning.
InChI nøgle WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)(C)C1=CC(CCC([O-])=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 277.39
Formel vægt 278.4
Procent renhed 98%