Få mere at vide
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444347
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11444347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20412.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20170-32-5 | C17H26O3 | 278.392 g/mol
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20170-32-5
MDL nummer MFCD00017519
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
IUPAC navn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propansyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Molekylær formel C17H26O3
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 278.392
Formel vægt 278.4
Procent renhed 98%