Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionsyre, 98 %
Artikelnummer. 11434347
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434347 5 g 5g
11444347 25 g 25g
11454347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20412.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.95 DKK
    640.65 DKK / 5g
    Spare 71.30 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20170-32-5 | C17H26O3 | 278,392 g/mol
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20170-32-5
MDL nummer MFCD00017519
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid, fenozan, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, unii-x6g09g700f, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydocinnamic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-3,5-ditertbutyl-4-hydroxyphenyl propionic acid, 3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl propanoic acid
PubChem CID 88389
IUPAC navn 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)propansyre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenylpropionic acid
Smeltepunkt 172 °C til 175 °C
Molekylær formel C17H26O3
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
InChI nøgle WPMYUUITDBHVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CCC(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 278.392
Formel vægt 278.4
Procent renhed 98%