Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30388166
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30388166 5 g
30385905 1 g
30376635 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD6792505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22014-01-3
Molekylær formel C17H24O3
Molekylvægt (g/mol) 276.37
Synonym 3-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-2-propenoic Acid, 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)acrylic Acid, 3-[3,5-Bis(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]acrylic Acid, 3-[4-Hydroxy-3,5-di(tert-butyl)phenyl]-2-propenoic acid, ATACL, NSC 226266
SMIL CC(C)(C)c1cc(\C=C\C(=O)O)cc(c1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H24O3/c1-16(2,3)12-9-11(7-8-14(18)19)10-13(15(12)20)17(4,5)6/h7-10,20H,1-6H3,(H,18,19)/b8-7+