Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnaminsyre, overvejende trans, 97 %
Artikelnummer. 11438773
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438773 10 g 10g
11448773 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11438773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10514.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 22014-01-3 | C17H24O3 | 276,38 g/mol
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxykanelsyre, overvejende trans,
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxykanelsyre, overvejende trans,
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22014-01-3
Molekylær formel C17H24O3
Molekylvægt (g/mol) 276.38
MDL nummer MFCD00017291
InChI nøgle CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 689095
IUPAC navn (E)-3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Navn note overvejende trans
Smeltepunkt ∼195 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 3144594
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 276.37
Procent renhed 98%