Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O3/c1-14(2,3)10-7-9(13(17)18)8-11(12(10)16)15(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 250.1569 |