missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, TRC

Artikelnummer. 30373595
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373595 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373595 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493733100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester
CAS 67845-93-6
Molekylær formel C31H54O3
Mængde 100 mg
Synonym 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid hexadecyl ester, Antioxidant 2908, Cyagard UV 2908, Cyasorb 2908, Cyasorb UV 2908, Hexadecyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Hexadecyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Hexadecyl 4-hydroxy-3,5-di(tert-butyl)benzoate, Kemisorb 114, Light Stabilizer 2908, Palmityl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, Sabostab UV 37, Songsorb 2908PW, UV 2908, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid-hexadecyl ester, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic Acid-Hexadecyl Ester
InChI formel InChI=1S/C31H54O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-34-29(33)25-23-26(30(2,3)4)28(32)27(24-25)31(5,6)7/h23-24,32H,8-22H2,1-7H3
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOC(C1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 474.76
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.