Få mere at vide
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-14(2,3)10-7-9(13(16)18)8-11(12(10)17)15(4,5)6/h7-8,17H,1-6H3,(H2,16,18) |
| Formel vægt | 249.1729 |