Få mere at vide
3’, 5’-Di-O-acetyl-5-bromo-2’-deoxyuridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3', 5'-Di-O-acetyl-5-bromo-2'-deoxyuridine |
| CAS | 6161-23-5 |
| Molekylær formel | C13 H15 Br N2 O7 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15BrN2O7/c1-6(17)21-5-10-9(22-7(2)18)3-11(23-10)16-4-8(14)12(19)15-13(16)20/h4,9-11H,3,5H2,1-2H3,(H,15,19,20)/t9-,10+,11+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1OC(=O)C)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,5R)-3-acetyloxy-5-(5-bromo-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.17 |
| Formel vægt | 390.0063 |