Få mere at vide
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30371751
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30371751 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30371751 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD49523810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine
CAS 1246467-58-2
Molekylær formel C37H21N
Mængde 10 mg
Synonym 3,5-Di-1-pyrenylpyridine
InChI formel InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H
SMIL c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39
Molekylvægt (g/mol) 479.57
Formel vægt 479.1674