Få mere at vide
3,5-Di(1-pyrenyl)pyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Di(1-pyrenyl)pyridine |
| CAS | 1246467-58-2 |
| Molekylær formel | C37H21N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,5-Di-1-pyrenylpyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C37H21N/c1-3-22-7-9-26-11-15-30(32-17-13-24(5-1)34(22)36(26)32)28-19-29(21-38-20-28)31-16-12-27-10-8-23-4-2-6-25-14-18-33(31)37(27)35(23)25/h1-21H |
| SMIL | c1cc2ccc3ccc(c4cncc(c4)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78)c9ccc(c1)c2c39 |
| Molekylvægt (g/mol) | 479.57 |
| Formel vægt | 479.1674 |