Få mere at vide
3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| CAS | 43200-83-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H7 Cl N4 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(5-Chloropyridine-2-carbamoyl)-2-pyrazinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClN4O3/c12-6-1-2-7(15-5-6)16-10(17)8-9(11(18)19)14-4-3-13-8/h1-5H,(H,18,19)(H,15,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1nccnc1C(=O)Nc2ccc(Cl)cn2 |
| IUPAC navn | 3-[(5-chloropyridin-2-yl)carbamoyl]pyrazine-2-carboxylic acid |
| Vis mere |