missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-[[(5-Carboxypentyl)amino]carbonyl]-3-hydroxypentanedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30354222
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354222 100 mg
30363799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC181165100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[((5-Carboxypentyl)amino)carbonyl]-3-hydroxypentanedioic Acid
CAS 1675217-43-2
Molekylær formel C12H19NO8
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H19NO8/c14-8(15)4-2-1-3-5-13-11(20)12(21,6-9(16)17)7-10(18)19/h21H,1-7H2,(H,13,20)(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
SMIL OC(=O)CCCCCNC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-(5-carboxypentylcarbamoyl)-3-hydroxypentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 305.28
Formel vægt 305.1111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.