Få mere at vide
3-(5-brom-pyridin-3-yl)-[1,2,4]oxadiazol-5-carboxylsyreethylester,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299872
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299872 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10166812 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10299872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07248CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-34-7
Molekylær formel C10H8BrN3O3
Molekylvægt (g/mol) 298.096
MDL nummer MFCD06797495
InChI nøgle LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
IUPAC navn ethyl-3-(5-brompyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 298.1
Procent renhed 95%