Få mere at vide
3-(5-brom-pyridin-3-yl)-[1,2,4]oxadiazol-5-carboxylsyreethylester,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10166812
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10166812
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07248DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 850375-34-7
Molekylær formel C10H8BrN3O3
Molekylvægt (g/mol) 298.096
MDL nummer MFCD06797495
InChI nøgle LSHJXSGSPMZMFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate, 3-5-bromo-pyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 1,2,4-oxadiazole-5-carboxylicacid, 3-5-bromo-3-pyridinyl-, ethyl ester, 3-5-bromopyridin-3-yl-1,2,4 oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 7170018
IUPAC navn ethyl-3-(5-brompyridin-3-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC(=NO1)C2=CC(=CN=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)-[1, 2, 4]oxadiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 298.1
Procent renhed 95%