Få mere at vide
3-(5-brom-2-thienyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442124
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10442124 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10452124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66810CB
Kemiske identifikatorer
CAS 169050-05-9
Molekylær formel C9H6BrNS
Molekylvægt (g/mol) 240.12
MDL nummer MFCD04971290
InChI nøgle GJBHIXTYLYHAQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 3-5-bromo-2-thienyl pyridine, 3-5-bromothien-2-yl pyridine, 2-bromo-5-pyridin-3-ylthiophene, 5-bromo-2-3-pyridyl thiophene, 2-bromo-5-pyridin-3-yl thiophene
PubChem CID 818817
IUPAC navn 3-(5-bromthiophen-2-yl)pyridin
SMIL BrC1=CC=C(S1)C1=CN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.12
Procent renhed 97%