Få mere at vide
3-(5-brom-2-methoxyphenyl)propionsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid |
| Smeltepunkt | 114 °C til 116 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 259.1 |
| Procent renhed | 96% |