Få mere at vide
3-(5-brom-2-methoxyphenyl)propionsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416857 1 g 1g
15426857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33961.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 82547-30-6 | Molekylær formel: C10H11BrO3 | Molekylvægt: 259,10 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82547-30-6
Molekylær formel C10H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 259.10
MDL nummer MFCD09258907
InChI nøgle RCLIOLQUIYTUPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 5-bromo-2-methoxy, 3-5-bromo-2-methoxyphenyl propionic acid, 3-5-bromo-2-methoxy-phenyl-propionic acid
PubChem CID 22685184
IUPAC navn 3-(5-bromo-2-methoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=C(CCC(O)=O)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 114 °C til 116 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 259.1
Procent renhed 96%