Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridin, 97%
Artikelnummer. 11318756
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318756 250 mg 250mg
11308756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318756 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19447.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 20857-47-0 | C7H3F6N | 215,098 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20857-47-0
Molekylær formel C7H3F6N
Molekylvægt (g/mol) 215.098
MDL nummer MFCD00128904
InChI nøgle RQEOYYWUVYZZLL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778311
IUPAC navn 3,5-bis(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=C(C=NC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Smeltepunkt 35 °C til 38 °C
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Mængde 250 mg
Beilstein 1684576
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3,5-bis trifluoromethyl, pubchem7698, acmc-1bncl, 3,5-bis-trifluoromethylpyridine, pyridine,3,5-bis trifluoromethyl
Formel vægt 215.1
Procent renhed 97%