Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane, 95%
Artikelnummer. 11318626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318626 5 g 5g
11308626 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17673.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33558-36-0 | C10H9F6Si | 271.257 g/mol
3,5-Bis(trifluormethyl)phenyldimethylsilan bruges som mellemprodukter af organiske lysdioder og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-bis(trifluormethyl)phenyldimethylsilan bruges som mellemprodukter til organiske lysdioder og som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33558-36-0
Molekylær formel C10H9F6Si
Molekylvægt (g/mol) 271.257
MDL nummer MFCD02093948
InChI nøgle HJQABLGRCWBCDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethyl-silicon, 3,5-bis-trifluoromethyl phenyldimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-dimethylsilicon, 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylsilane
PubChem CID 11219490
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-dimethylsilicium
SMIL C[Si](C)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 40°C (1.5mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Mængde 5 g
Beilstein 2859742
Formel vægt 272.27
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.4125
Tæthed 1.23