Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane, 95%
Artikelnummer. 11353197
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353197 1 g 1g
11373197 250 mg 250mg
11363197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13709.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 732306-23-9 | C10H9ClF6Si | 306.707 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 732306-23-9
Molekylær formel C10H9ClF6Si
Molekylvægt (g/mol) 306.707
MDL nummer MFCD01862186
InChI nøgle JZWDIKPZWMXPMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl phenyldimethylchlorosilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl chloro dimethyl silane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl-chloro-dimethylsilane, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl dimethylsilyl chloride, benzene,1-chlorodimethylsilyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 2783240
IUPAC navn [3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-chlor-dimethylsilan
SMIL C[Si](C)(C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 95°C to 96°C (30mmHg)
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 306.71
Procent renhed 95%
Brydningsindeks 1.424
Følsomhed Moisture sensitive