Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylbromid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| CAS | 32247-96-4 |
| Molekylær formel | C9H5BrF6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | alpha''-Bromo-alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-mesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromomethyl-3,5-ditrifluoromethylbenzene, 3,5-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, 3,5-Di(trifluoromethyl)benzyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2 |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-(bromomethyl)-3,5-bis(trifluormethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.03 |
| Formel vægt | 305.9479 |