Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30449502
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30449502 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30449502 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT790668100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
CAS 32707-89-4
Molekylær formel C9H6F6O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3,16H,4H2
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
IUPAC navn (3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 244.13
Formel vægt 244.0323