Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 27126-93-8 |
| Molekylær formel | C9H3F6N |
| MDL nummer | MFCD00000379 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | N#CC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.12 |
| Procent renhed | 98% |