Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30455729
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30455729 10 g
1 options
Artikelnummer. 30455729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79063010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 725-89-3
Molekylær formel C9 H4 F6 O2
Mængde 10 g
Synonym 3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic Acid, NSC 88282
InChI formel InChI=1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 258.12
Formel vægt 258.0115