Få mere at vide
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 401-95-6 |
| Molekylær formel | C9H4F6O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3,5-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 3,5-Ditrifluoromethylbenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-4H |
| SMIL | FC(F)(F)c1cc(C=O)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.12 |
| Formel vægt | 242.0166 |