Få mere at vide
3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3',5'-Bis(Trifluoromethyl)acetophenone |
| CAS | 30071-93-3 |
| Molekylær formel | C10H6F6O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 1-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]ethanone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylmethyl ketone, 3,5-Di(trifluoromethyl)acetophenone, 3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone, Bis (Trifluoromethyl)acetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.14 |
| Formel vægt | 256.0323 |